Merck
485063
Sigma-Aldrich
N-(2-Methoxyphenyl)acetamid
95%
Synonym(e):
o-Acetanisidid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
bp
303-305 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1NC(C)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-5-3-4-6-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
FGOFNVXHDGQVBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)