Merck
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-Cyanethyl)-thio]-phthalimid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C (lit.)
SMILES String
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
InChIKey
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable