Wichtige Dokumente
484628
Benzatropin -methansulfonat (Salz)
95%
Synonym(e):
Benztropine methanesulfonate
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (lit.)
SMILES String
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)