Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
483540
5-Fluor-2-methoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2-Methoxy-5-fluorphenylboronsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
144-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
COc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Suzuki couplings
- Copper catalyzed arylation
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?