Merck
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2,5-Dimethoxybenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChIKey
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)