483257
Arsen(V)-oxid
99%
Synonym(e):
Arsenic pentoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChIKey
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)