Wichtige Dokumente
483206
(3-Chlorpropyl)-dimethoxymethylsilan
99%
About This Item
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)