Merck
482889
Sigma-Aldrich
Isocyanatoessigsäure-butylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
OCNCH2CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-3-4-11-7(10)5-8-6-9/h2-5H2,1H3
InChIKey
RMZSOGJUEUFCBK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)