Merck
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecandiol
99%
Größe auswählen
500 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 186.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
InChIKey
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)