Merck
481831
Sigma-Aldrich
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-succinimid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC2CCCCO2
InChI
1S/C9H13NO4/c11-7-4-5-8(12)10(7)14-9-3-1-2-6-13-9/h9H,1-6H2
InChIKey
SWKOIHXVIBJPFN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide is also known as 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,5-pyrrolidinedione.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)