Wichtige Dokumente
481459
Rubidiumdihydrogenarsenat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dihydrogen rubidium arsenate, Rubidium dihydrogen arsenate
About This Item
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: arsenic
mp (Schmelzpunkt)
268 °C (lit.)
SMILES String
[Rb+].O[As](O)([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.Rb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
DGQWDYBVPGQHSA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?