Merck
481238
Sigma-Aldrich
Bis-(methylcyclopentadienyl)-zirkoniumdichlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14Cl2Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
180.5-184 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)