Wichtige Dokumente
480509
5-Nitrofuran-2-carbonsäuremethylester
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c1-11-6(8)4-2-3-5(12-4)7(9)10/h2-3H,1H3
InChIKey
UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?