Merck
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
Synonym(e):
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexansäure, Fmoc-L-β-homoleucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
Beilstein:
7723942
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥96.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChIKey
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)