Wichtige Dokumente
479454
Bis-(propylcyclopentadienyl)-magnesium
96%
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)