Wichtige Dokumente
479179
(S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon
97%
Synonym(e):
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −43°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
InChIKey
IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?