Wichtige Dokumente
478660
2,5-Dimethylphenylisocyanat
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(C)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?