Merck
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH-Dendrimer, Generation 4 -Lösung
10 wt. % in methanol
Synonym(e):
hydroxyl terminated Polyamidoamine
Größe auswählen
2.5 G
CHF 314.00
10 G
CHF 997.00
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
CHF 314.00
10 G
CHF 997.00
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Molekulargewicht:
14277.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
amidoethanol surface groups
Qualitätsniveau
Form
solution
Mol-Gew.
generation 4
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
64
Brechungsindex
n20/D 1.359
bp
65 °C
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
  • Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2.: This study explores the use of titanium dioxide (TiO2) for the photocatalytic oxidation of 2-chloroethyl ethyl sulfide, a compound related to diethyl disulfide, focusing on its potential for environmental decontamination applications (Martyanov et al., 2003).
Physikalische Form
Contains 64 surface hydroxyl groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)