477788
Tetraethylblei -Lösung
50 wt. % in xylene
About This Item
Konzentration
50 wt. % in xylene
Brechungsindex
n20/D 1.502
bp
147 °C
Dichte
1.108 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Pb](CC)(CC)CC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C