Merck
477699
Sigma-Aldrich
Poly-(styrol-alt-maleinsäureanhydrid), partiell Methyl-verestert
average Mw ~350,000
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mw ~350,000
Übergangstemp.
Tg 240-250 °C
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C5H6O4.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-9-5(8)3-2-4(6)7;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;2-3H,1H3,(H,6,7);1-2H/b;3-2-;
InChIKey
KTCBAPXXHQDEER-PMOSZIESSA-N
Hinweis zur Analyse
Contains 10-15% monomethyl ester.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)