Merck
47765
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-2-chlor-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH, ≥96.0% (HPLC)
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChIKey
RNNKPNPLIMFSDY-JOCHJYFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)