Merck
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4--tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
Beilstein:
4827574
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChIKey
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Verlinkung
verbrücktes Analog des FMOC-L-Phenylalanins
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2