Wichtige Dokumente
476986
(S)-(+)-2-Amino-4-brombuttersäure -hydrobromid
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
189 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?