Merck
476811
Sigma-Aldrich
Methyl-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoat
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-15-11(14)9-2-4-10(5-3-9)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
InChIKey
KUBBZTZQWIGHFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate is a imidazole derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)