Merck
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorphenyl-isothiocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
274 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
InChIKey
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges