Wichtige Dokumente
475963
2-Ethylphenylisothiocyanat
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
249-253 °C (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
OVAFDUCMHLFDIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)