Merck
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-lysin
Größe auswählen
5 G
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 101.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H30N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.56
Beilstein:
3578530
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
110-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
InChIKey
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)