Merck
47536
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nε-trifluoracetyl-L-lysin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23F3N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.43
Beilstein:
9526814
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
InChIKey
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)