Wichtige Dokumente
475319
Zinkoxid Hydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ZnO·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.39 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>390 °C (lit.)
Dichte
3.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O=[Zn]
InChI
1S/H2O.O.Zn/h1H2;;
InChIKey
ZKGFCAMLARKROZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)