Merck
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorphenylisothiocyanat
99%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChIKey
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)