Wichtige Dokumente
474835
2,4-Difluorphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.598 (lit.)
bp
46-48 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChIKey
ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N-(2,4-difluorophenyl)-2-(4-(phenylsulfonyl)benzoyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-bromophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?