Merck
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
Synonym(e):
Fmoc-L-asparaginsäure-4-tert.-butyl-1-(hydroxysuccinimid)-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
Optische Aktivität
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChIKey
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)