Merck
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-D-asparagin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.36
Beilstein:
8510210
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~185 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
InChIKey
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)