Merck
474398
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-hexadecafluor-9-(trifluormethyl)-decylester]
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Enthält
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Dichte
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)