Merck
473170
Sigma-Aldrich
[3-(Methacryloylamino)-propyl]-dimethyl-(3-sulfopropyl)-ammonium-betain Inneres Salz
96%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
InChIKey
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)