Merck
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantylfluorformiat
≥90%
Größe auswählen
5 G
CHF 1’210.00
CHF 1’210.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 1’210.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.23
Beilstein:
3590131
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 1’210.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChIKey
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)