Merck
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)-triethylenglykol
98%
Synonym(e):
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)-ethoxy]-3-benzyloxy-2-propanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
InChIKey
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Starting material for 388424 and other crown ethers.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)