Merck
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 33.00
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 33.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
InChIKey
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)