Merck
471151
Sigma-Aldrich
5,12-Bis-(phenylethinyl)-naphthacen
technical grade, 85%
Synonym(e):
BPEN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
λmax
550 nm
SMILES String
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
InChIKey
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
An n-channel organic semiconductor.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)