470023
D-Threoninol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D 4.5±0.5°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
57.5-61.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
MUVQIIBPDFTEKM-IMJSIDKUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable