Merck
469734
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Methylmandelnitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH(OH)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]18/D +39°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
52-58 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)[C@@H](O)C#N
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
KKGXJLAWLSJRGK-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)