Merck
46910
Sigma-Aldrich
(±)-1-(9-Fluorenyl)-ethanol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Methylfluoren-9-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
Beilstein:
2450427
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C
SMILES String
CC(O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3
InChIKey
YSCDFPXLCCWBIS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)