Wichtige Dokumente
469068
1-Brombenzocyclobuten
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.59 (lit.)
bp
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2
InChIKey
AYNXHFRDABNHRX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?