Merck
468509
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-phenylisothiocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
127-128 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)