Merck
468223
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat)
Synonym(e):
Cr(TMHD)3
Größe auswählen
1 G
CHF 440.00
CHF 440.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 440.00
About This Item
Lineare Formel:
Cr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
601.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 440.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: chromium
mp (Schmelzpunkt)
228-233 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Cr](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Cr/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChIKey
RFPUUUFELQVSDA-GECNZSFWSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)