Wichtige Dokumente
468142
Bis-(3-chlor-4-isocyanatophenyl)-methan
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH2[C6H3(Cl)NCO]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cc2ccc(N=C=O)c(Cl)c2)ccc1N=C=O
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?