467987
trans-3-(3-Thienyl)-acrylsäure
97%
Synonym(e):
trans-3-Thiophenacrylsäure
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
InChIKey
VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable