Merck
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorpropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChIKey
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)