466301
Nickel(II)-iodid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
797 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohols: slightly soluble(lit.)
Dichte
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.