466174
2H-1,3-Benzoxazin-2,4(3H)-dion
98%
About This Item
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-232 °C (lit.)
SMILES String
O=C1NC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
InChIKey
OAYRYNVEFFWSHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable